Principaux documents
R482986
2-(2,4-DICHLORO-PHENOXY)-N-(4-(4,6-DIMETHYL-PYRIMIDIN-2-YLSULFAMOYL)PH)ACETAMIDE
AldrichCPR
10MG
29,00 €
29,00 €
Check Cart for Availability
Changer de vue
10MG
29,00 €
About This Item
Formule linéaire :
C20H18Cl2N4O4S
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
481.361
Numéro MDL:
29,00 €