Documents
R482072
(5E)-3-(2-FURYLMETHYL)-5-{[5-(2-NITROPHENYL)-2-FURYL]METHYLENE}-2-THIOXO-1,3-THIAZOLIDIN-4-ONE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C19H12N2O5S2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
412.446
Numéro MDL:
Autres remarques