Principaux documents
R480894
ETHYL (2E)-5-(3,4-DIMETHOXYPHENYL)-2-[4-(DIMETHYLAMINO)BENZYLIDENE]-7-METHYL-3-OXO-2,3-DIHYDRO-5H-[1,3]THIAZOLO[3,2-A]PYRIMIDINE-6-CARBOXYLATE
AldrichCPR
10MG
29,00 €
29,00 €
Date d'expédition estimée le21 avril 2025
Changer de vue
10MG
29,00 €
About This Item
Formule linéaire :
C27H29N3O5S
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
507.613
Numéro MDL:
29,00 €
Date d'expédition estimée le21 avril 2025