Documents
R479616
ETHYL 5-ACETYL-4-METHYL-2-({2,2,2-TRICHLORO-1-[(2-METHYLBENZOYL)AMINO]ETHYL}AMINO)-3-THIOPHENECARBOXYLATE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C20H21Cl3N2O4S
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
491.824
Numéro MDL:
Autres remarques