Principaux documents
R478962
2-METHYL-N-{2,2,2-TRICHLORO-1-[(3-CYANO-4,5,6,7-TETRAHYDRO-1-BENZOTHIEN-2-YL)AMINO]ETHYL}BENZAMIDE
AldrichCPR
10MG
29,00 €
29,00 €
Date d'expédition estimée le07 mai 2025
Changer de vue
10MG
29,00 €
About This Item
Formule linéaire :
C19H18Cl3N3OS
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
442.798
Numéro MDL:
29,00 €
Date d'expédition estimée le07 mai 2025