Key Documents
R478091
ETHYL (2Z)-2-{[3-(4-CHLOROPHENYL)-1-PHENYL-1H-PYRAZOL-4-YL]METHYLENE}-7-METHYL-5-(4-METHYLPHENYL)-3-OXO-2,3-DIHYDRO-5H-[1,3]THIAZOLO[3,2-A]PYRIMIDINE-6-CARBOXYLATE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C33H27ClN4O3S
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
595.125
Numéro MDL:
Autres remarques