Principaux documents
R473278
N'-[(E)-1-(4-BROMOPHENYL)ETHYLIDENE]-3-(7-METHOXY-1-NAPHTHYL)-1H-PYRAZOLE-5-CARBOHYDRAZIDE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C23H19BrN4O2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
463.337
Numéro MDL:
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement.