Principaux documents
R468770
2-HYDROXY-N-THIAZOL-2-YL-BENZAMIDE
AldrichCPR
R468770-50MG
29,00 €
29,00 €
Date d'expédition estimée le17 avril 2025
Changer de vue
R468770-50MG
29,00 €
About This Item
Formule linéaire :
C10H8N2O2S
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
220.251
Numéro MDL:
29,00 €
Date d'expédition estimée le17 avril 2025