Principaux documents
R465259
N-(1,3-DIOXO-1,3-DIHYDRO-ISOINDOL-2-YL)-BENZAMIDE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C15H10N2O3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
266.259
Numéro MDL:
Autres remarques