Principaux documents
R464325
POTASSIUM BIS(2-HYDROXYETHYL)SULFAMATE
AldrichCPR
R464325-50MG
29,00 €
29,00 €
Date d'expédition estimée le14 mai 2025
Changer de vue
R464325-50MG
29,00 €
About This Item
Formule linéaire :
C4H10KNO5S
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
223.294
Numéro MDL:
29,00 €
Date d'expédition estimée le14 mai 2025