Principaux documents
R464198
N-(3-AMINO-PHENYL)-ACETAMIDE, HYDRATE
AldrichCPR
50MG
29,00 €
29,00 €
Date d'expédition estimée le26 avril 2025
Changer de vue
50MG
29,00 €
About This Item
Formule linéaire :
C8H12N2O2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
168.197
Numéro MDL:
29,00 €
Date d'expédition estimée le26 avril 2025