Principaux documents
R460788
11-(2-MEO-PH)-3,3-DI-ME-2,3,4,5,10,11-HEXAHYDRO-DIBENZO(B,E)(1,4)DIAZEPIN-1-ONE
AldrichCPR
25MG
29,00 €
29,00 €
Date d'expédition estimée le16 mai 2025
Changer de vue
25MG
29,00 €
About This Item
Formule linéaire :
C22H24N2O2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
348.449
Numéro MDL:
29,00 €
Date d'expédition estimée le16 mai 2025