Principaux documents
R457647
2-OXO-2-PHENYLETHYL 2-(4-BROMOPHENYL)-1,3-DIOXO-5-ISOINDOLINECARBOXYLATE
AldrichCPR
25MG
29,00 €
29,00 €
Check Cart for Availability
Changer de vue
25MG
29,00 €
About This Item
Formule linéaire :
C23H14BrNO5
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
464.276
Numéro MDL:
29,00 €