Principaux documents
R457396
5-BROMO-2-((4-(4-CHLORO-PHENOXY)-PHENYLAMINO)-METHYL)-ISOINDOLE-1,3-DIONE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C21H14BrClN2O3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
457.714
Numéro MDL:
Autres remarques