Principaux documents
R454575
9-CHLORO-2-(2-FURYL)-5-(2-THIENYL)-1,10B-DIHYDROPYRAZOLO[1,5-C][1,3]BENZOXAZINE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C18H13ClN2O2S
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
356.834
Numéro MDL:
Autres remarques