Principaux documents
R453773
N'-[(E)-(3-ETHOXY-2-HYDROXYPHENYL)METHYLIDENE]-3-(2-METHOXY-1-NAPHTHYL)-1H-PYRAZOLE-5-CARBOHYDRAZIDE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C24H22N4O4
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
430.467
Numéro MDL:
Autres remarques