Principaux documents
R452319
5-NAPHTHALEN-2-YL2H-PYRAZOLE-3-CARBOXYLIC ACID (1H-INDOL-3-YLMETHYLENE)HYDRAZIDE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C23H17N5O
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
379.425
Numéro MDL:
Autres remarques