Principaux documents
R448877
(9H-XANTHEN-9-YL)-UREA
AldrichCPR
R448877-50MG
29,00 €
29,00 €
Check Cart for Availability
Changer de vue
R448877-50MG
29,00 €
About This Item
Formule linéaire :
C14H12N2O2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
240.264
Numéro MDL:
29,00 €