Principaux documents
R445959
(4-(4-CHLORO-PHENYL)-PIPERAZIN-1-YL)-(4-METHYLSULFANYL-BENZYLIDENE)-AMINE
AldrichCPR
25MG
29,00 €
29,00 €
Check Cart for Availability
Changer de vue
25MG
29,00 €
About This Item
Formule linéaire :
C18H20ClN3S
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
345.897
Numéro MDL:
29,00 €