Documents
R444464
9-CHLORO-5-(2,4-DICHLOROPHENYL)-2-(2-THIENYL)-1,10B-DIHYDROPYRAZOLO[1,5-C][1,3]BENZOXAZINE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C20H13Cl3N2OS
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
435.762
Numéro MDL:
Autres remarques