Key Documents
R443808
(4-METHOXY-PHENYL)-(4-THIOPHEN-2-YL-THIAZOL-2-YL)-AMINE, HYDROBROMIDE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C14H13BrN2OS2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
369.305
Numéro MDL:
Autres remarques