Principaux documents
R440884
5-(2,5-DIMETHOXY-PH)-2H-PYRAZOLE-3-CARBOXYLIC ACID (2-HO-BENZYLIDENE)-HYDRAZIDE
AldrichCPR
50MG
29,00 €
29,00 €
Date d'expédition estimée le09 mai 2025
Changer de vue
50MG
29,00 €
About This Item
Formule linéaire :
C19H18N4O4
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
366.38
Numéro MDL:
29,00 €
Date d'expédition estimée le09 mai 2025