Principaux documents
R440108
(4-(4-CHLORO-PHENYL)-PIPERAZIN-1-YL)-(4-ETHYL-BENZYLIDENE)-AMINE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C19H22ClN3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
327.86
Numéro MDL:
Autres remarques