Principaux documents
R433497
2-(4-ETHOXY-PHENYL)-QUINOLINE-4-CARBOXYLIC ACID
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C18H15NO3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
293.325
Numéro MDL:
Autres remarques