Principaux documents
R432601
4-METHYL-6-TRIFLUOROMETHYL-PYRIMIDINE-2-THIOL
AldrichCPR
R432601-50MG
29,00 €
29,00 €
Check Cart for Availability
Changer de vue
R432601-50MG
29,00 €
About This Item
Formule linéaire :
C6H5F3N2S
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
194.179
Numéro MDL:
29,00 €