Documents
R430730
1-HYDROXY-NAPHTHALENE-2-CARBOXYLIC ACID (2-OCTADECYLOXY-PHENYL)-AMIDE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C35H49NO3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
531.786
Numéro MDL:
Autres remarques