Principaux documents
R430412
3-METHYL-5,6,7,8-TETRAHYDRO-3H-BENZO(4,5)THIENO(2,3-D)PYRIMIDIN-4-ONE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C11H12N2OS
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
220.295
Numéro MDL:
Autres remarques