Principaux documents
R428817
ETHYL 6-BROMO-2-[(4-BROMOPHENOXY)METHYL]-5-HYDROXY-1-METHYL-4-(4-MORPHOLINYLMETHYL)-1H-INDOLE-3-CARBOXYLATE
AldrichCPR
25MG
29,00 €
29,00 €
Check Cart for Availability
Changer de vue
25MG
29,00 €
About This Item
Formule linéaire :
C24H26Br2N2O5
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
582.293
Numéro MDL:
29,00 €