Principaux documents
R427233
3',5,7-TRIHYDROXY-4'-METHOXYFLAVONE 7-RUTINOSIDE, TECH.
AldrichCPR
R427233-250MG
110,00 €
110,00 €
Check Cart for Availability
Changer de vue
R427233-250MG
110,00 €
About This Item
Formule linéaire :
C28H32O15
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
608.558
Numéro MDL:
110,00 €