Principaux documents
R422274
N-FURAN-2-YLMETHYL-2-METHYL-BENZAMIDE
AldrichCPR
R422274-100MG
29,00 €
29,00 €
Date d'expédition estimée le21 mai 2025
Changer de vue
R422274-100MG
29,00 €
About This Item
Formule linéaire :
C13H13NO2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
215.254
Numéro MDL:
29,00 €
Date d'expédition estimée le21 mai 2025