Principaux documents
R418889
4-CHLORO-N-(2-MORPHOLIN-4-YL-2-PHENYL-ETHYL)-BENZENESULFONAMIDE
AldrichCPR
10MG
29,00 €
29,00 €
Check Cart for Availability
Changer de vue
10MG
29,00 €
About This Item
Formule linéaire :
C18H21ClN2O3S
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
380.897
Numéro MDL:
29,00 €