Documents
R418722
2-(4-BROMO-2-FORMYL-PHENOXY)-N-(5-PROPYL-(1,3,4)THIADIAZOL-2-YL)-ACETAMIDE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C14H14BrN3O3S
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
384.254
Numéro MDL:
Autres remarques