Principaux documents
R417289
6-BROMO-2-HYDROXY-QUINOLINE-4-CARBOXYLIC ACID HYDRAZIDE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C10H8BrN3O2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
282.098
Numéro MDL:
Autres remarques