Documents
R413178
6-(2-F-PH)-2-MERCAPTO-4-ME-1,6-DIHYDRO-PYRIMIDINE-5-CARBOXYLIC ACID ETHYL ESTER
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C14H15FN2O2S
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
294.35
Numéro MDL:
Autres remarques