Documents
R412465
1,3-DIOXO-2-PH-2,3-DIHYDRO-1H-BENZO(DE)ISOQUINOLINE-6-CARBOXYLIC ACID ME ESTER
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C20H13NO4
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
331.331
Numéro MDL:
Autres remarques