Documents
R410438
BENZYL 2-[(1-BENZYL-2-HYDRAZINO-2-OXOETHYL)AMINO]-1-[4-(BENZYLOXY)PHENYL]-2-OXOETHYLCARBAMATE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C32H32N4O5
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
552.636
Numéro MDL:
Autres remarques