R410403
METHYL 5-IMINO-10-{[(4-METHYLPHENYL)SULFONYL]AMINO}-3,11-DIOXO-1-PHENYL-2-OXA-4,6,12-TRIAZATETRADECAN-14-OATE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C24H31N5O7S
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
533.608
Numéro MDL:
Autres remarques