Principaux documents
R408085
2-(2,4,5-TRIMETHOXY-BENZYLIDENE)-MALONONITRILE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C13H12N2O3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
244.252
Numéro MDL:
Autres remarques