Principaux documents
R403105
4-HYDROXY-2-OXO-1,2-DIHYDRO-QUINOLINE-3-CARBOXYLIC ACID N'-HEXANOYL-HYDRAZIDE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C16H19N3O4
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
317.348
Numéro MDL:
Autres remarques