R402052
5(4-ETHOXY-PH)4-ME-2H-PYRAZOLE-3-CARBOXYLIC ACID PYRIDIN-4-YLMETHYLENE-HYDRAZIDE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C19H19N5O2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
349.396
Numéro MDL:
Autres remarques