Principaux documents
R401196
5-ADAMANTAN-1-YL-2H-PYRAZOLE-3-CARBOXYLIC ACID FURAN-2-YLMETHYLENE-HYDRAZIDE
AldrichCPR
50MG
29,00 €
29,00 €
Date d'expédition estimée le19 mai 2025
Changer de vue
50MG
29,00 €
About This Item
Formule linéaire :
C19H22N4O2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
338.413
Numéro MDL:
29,00 €
Date d'expédition estimée le19 mai 2025