Principaux documents
R387584
4-OXO-8-PROPYL-1,2,3,4-TETRAHYDROCYCLOPENTA[C]CHROMEN-7-YL 2-{[(4-METHYLPHENYL)SULFONYL]AMINO}-3-PHENYLPROPANOATE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C31H31NO6S
Poids moléculaire :
545.66
Numéro MDL:
Autres remarques