Documents
R383090
METHYL 2-({2-[(6-ETHYL-4-METHYL-2-OXO-2H-CHROMEN-7-YL)OXY]PROPANOYL}AMINO)-4-(METHYLSULFANYL)BUTANOATE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C21H27NO6S
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
421.516
Numéro MDL:
Autres remarques