Documents
R376302
METHYL 4-{2-[(4-HYDROXY-1-METHYL-2-OXO-1,2-DIHYDRO-3-QUINOLINYL)CARBONYL]HYDRAZINO}-4-OXOBUTANOATE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C16H17N3O6
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
347.33
Numéro MDL:
Autres remarques