Documents
R373826
9-CHLORO-2-PHENYL-1,10B-DIHYDROSPIRO[BENZO[E]PYRAZOLO[1,5-C][1,3]OXAZINE-5,1'-CYCLOHEXANE]
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C21H21ClN2O
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
352.867
Numéro MDL:
Autres remarques