Documents
R372897
N,N-DIBENZYL-2-(4-HYDROXY-2-OXO-1,2-DIHYDRO-QUINOLIN-3-YL)-ACETAMIDE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C25H22N2O3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
398.466
Numéro MDL:
Autres remarques