Principaux documents
R372382
2,4,6-TRIMETHYL-N-(4-TRIFLUOROMETHYL-BENZYL)-BENZENESULFONAMIDE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C17H18F3NO2S
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
357.398
Numéro MDL:
Autres remarques