Principaux documents
R368946
N'-[(E,2E)-3-(2-METHOXYPHENYL)-2-PROPENYLIDENE]-1,4,5,6-TETRAHYDROCYCLOPENTA[C]PYRAZOLE-3-CARBOHYDRAZIDE
AldrichCPR
25MG
29,00 €
29,00 €
Date d'expédition estimée le28 mai 2025
Changer de vue
25MG
29,00 €
About This Item
Formule linéaire :
C17H18N4O2
Poids moléculaire :
310.359
Numéro MDL:
29,00 €
Date d'expédition estimée le28 mai 2025