Principaux documents
R364126
(1,1-DIOXO-TETRAHYDRO-THIOPHEN-3-YL)-ACETIC ACID NAPHTHALEN-2-YL ESTER
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C16H16O4S
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
304.368
Numéro MDL:
Autres remarques