Principaux documents
R361631
2-HYDROXY-5-PHENYLAZO-BENZALDEHYDE
AldrichCPR
R361631-5MG
29,00 €
29,00 €
Check Cart for Availability
Changer de vue
R361631-5MG
29,00 €
About This Item
Formule linéaire :
C13H10N2O2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
226.237
Numéro MDL:
29,00 €